3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC2609-5GEA 206 EUR
APOSPC2609-5G APOSPC2609-1G APOSPC2609-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kaava: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266,01 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08458074
CAS-numero: 914635-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III