3,4'-Difluorobenzophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC2695-1GEA 39.6 EUR
APOSPC2695-1G
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
3,4'-Difluorobenzophenone
Kaava: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2000 g/mol
Sulamispiste: 56…59 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070811
CAS-numero: 345-71-1