3,3'-Difluorobiphenyl 98%
Varoitus
APOSPC2748C-1GEA 131 EUR
APOSPC2748C-1G APOSPC2748C-5G
3,3'-Difluorobiphenyl 98%
3,3'-Difluorobiphenyl
Kaava: C₁₂H₈F₂
Kiehumispiste: 130 °C/14mmHg
Sulamispiste: 44415 °C
Tiheys: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039216
CAS-numero: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
UN: 3151
ADR: 9,II