2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC2755-5GEA 58.6 EUR
APOSPC2755-5G APOSPC2755-25G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Kaava: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03
Sulamispiste: 31…35 °C
Leimahduspiste: 51 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00142822
CAS-numero: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II