4-Fluorodiphenylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC2801-1GEA 132 EUR
APOSPC2801-1G
4-Fluorodiphenylamine 98%
4-Fluorodiphenylamine
Kaava: C₁₂H₁₀FN
MW: 187,2129 g/mol
Kiehumispiste: 176…177 °C/15mmHg
Sulamispiste: 31…34 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01318538
CAS-numero: 330-83-6