3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC2826-1GEA 15.9 EUR
APOSPC2826-1G APOSPC2826-25G APOSPC2826-5G
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₆F₂O₂
Sulamispiste: 105…109 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042476
CAS-numero: 140675-42-9