2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC2831-1GEA 0 EUR
APOSPC2831-1G APOSPC2831-5G
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Kaava: C₅H₅F₂N₃
MW: 145,11 g/mol
Sulamispiste: 150…160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03412208
CAS-numero: 247069-27-8