2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC2854-5GEA 408 EUR
APOSPC2854-5G APOSPC2854-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Kaava: C₈H₃BrF₃N
MW: 250,0153 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08741382
CAS-numero: 914637-35-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III