3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC2933-10GEA 316 EUR
APOSPC2933-10G APOSPC2933-1G APOSPC2933-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Kaava: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,57 g/mol
Sulamispiste: 65…68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660306
CAS-numero: 433926-46-6