4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC2999-1GEA 64.4 EUR
APOSPC2999-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Sulamispiste: 158…161 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06656274
CAS-numero: 874288-38-7