Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC300571-250MGEA 139 EUR
APOSPC300571-250MG
Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Kaava: C₁₁H₉F₃N₂O₂
MW: 258,20
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16987556
CAS-numero: 1363404-84-5