4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3009M-1GEA 14.8 EUR
APOSPC3009M-1G
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Kaava: C₉H₉F₃N₂O₂
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00236670
CAS-numero: 40700-38-7