1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC301100-100GEA 162 EUR
APOSPC301100-100G APOSPC301100-25G APOSPC301100-5G
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₂H₈ClFN₂O₃
MW: 282,6600 g/mol
Sulamispiste: 222…226 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08458865
CAS-numero: 100361-18-0