3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3012-1GEA 387 EUR
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₀BFO₂
Sulamispiste: 237…242 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04115668
CAS-numero: 409108-13-0