2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302003-250MGEA 67.3 EUR
APOSPC302003-250MG APOSPC302003-1G
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Kaava: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660355
CAS-numero: 886761-77-9