2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302006-1GEA 109 EUR
APOSPC302006-1G APOSPC302006-5G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine
Kaava: C₇H₆Cl₂FN
MW: 194,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660174
CAS-numero: 886501-27-5