3,4-Difluorobenzamidoxime
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302036-50GEA 226 EUR
APOSPC302036-50G APOSPC302036-10G
3,4-Difluorobenzamidoxime
3,4-Difluorobenzamidoxime
Kaava: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,13 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660194
CAS-numero: 500024-74-8