4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC302063-5GEA 433 EUR
APOSPC302063-5G APOSPC302063-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Kaava: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660254
CAS-numero: 886501-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III