2-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC302076-10GEA 815 EUR
APOSPC302076-10G APOSPC302076-5G APOSPC302076-1G
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-5-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06213371
CAS-numero: 93071-82-0
UN: 2735
ADR: 8,III