3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC302095-5GEA 453 EUR
APOSPC302095-5G APOSPC302095-1G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13185681
CAS-numero: 1214384-93-6