3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC302099-1GEA 101 EUR
APOSPC302099-1G APOSPC302099-5G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Kaava: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18398596
CAS-numero: 853367-87-0
UN: 3261
ADR: 8,III