2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302235-5GEA 453 EUR
APOSPC302235-5G APOSPC302235-10G APOSPC302235-1G
2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Kaava: C₈H₉F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258714
CAS-numero: 1017779-76-8