2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302241-1GEA 87.9 EUR
APOSPC302241-1G APOSPC302241-5G APOSPC302241-10G
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₁₀H₅F₇O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258676
CAS-numero: 1017778-58-3