2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Vaara
APOSPC302251-10GEA 1030 EUR
APOSPC302251-10G APOSPC302251-1G APOSPC302251-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06213016
CAS-numero: 771581-99-8
UN: 2735
ADR: 8,III