2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC302260-1G
APOSPC302260-1GEA 151 EUR
APOSPC302260-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832323
CAS-numero: 1017778-95-8