2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC302261-5GEA 475 EUR
APOSPC302261-5G APOSPC302261-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06213551
CAS-numero: 771572-43-1
UN: 2735
ADR: 8,III