3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302298-10GEA 1170 EUR
APOSPC302298-10G APOSPC302298-5G APOSPC302298-1G
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832249
CAS-numero: 1017777-34-2