4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302340-5GEA 527 EUR
APOSPC302340-5G APOSPC302340-1G APOSPC302340-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Kaava: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19687190
CAS-numero: 1241828-99-8
UN: 3267
ADR: 8,III