5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC302354-5GEA 545 EUR
APOSPC302354-5G APOSPC302354-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Kaava: C₈H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11519357
CAS-numero: 874821-52-0