6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC302367-5GEA 125 EUR
APOSPC302367-25G APOSPC302367-5G APOSPC302367-1G APOSPC302367-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Kaava: C₈H₆ClFO₂
Sulamispiste: 95…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115946
CAS-numero: 112641-64-2