2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
APOSPC302379-5GEA 186 EUR
APOSPC302379-25G APOSPC302379-5G APOSPC302379-1G APOSPC302379-10G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09743917
CAS-numero: 25922-41-2