2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302448-25GEA 453 EUR
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Kaava: C₈H₅ClFN
Sulamispiste: 58…60 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660169
CAS-numero: 886500-98-7