2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Varoitus
APOSPC302458-5GEA 107 EUR
APOSPC302458-5G APOSPC302458-25G APOSPC302458-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₆F₄O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22201034
CAS-numero: 1373920-90-1