2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302469-1GEA 118 EUR
APOSPC302469-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Kaava: C₉H₉F₃O
MW: 190,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832284
CAS-numero: 1017778-02-7