3-(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)propionic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302488-5GEA 468 EUR
APOSPC302488-5G APOSPC302488-1G
3-(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)propionic acid 98%
3-(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)propionic acid
Kaava: C₁₁H₁₂F₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11519343
CAS-numero: 1092461-00-1