3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302496-5GEA 213 EUR
APOSPC302496-5G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl alcohol
Kaava: C₇H₅Cl₂FO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025388
CAS-numero: 916420-68-3