3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302506-1GEA 172 EUR
APOSPC302506-1G
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Kaava: C₁₀H₈ClF₃O₃
MW: 268,62
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025398
CAS-numero: 916420-74-1