3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302510-1GEA 172 EUR
APOSPC302510-1G
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Kaava: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025376
CAS-numero: 916420-57-0