3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
Varoitus
APOSPC302536-1GEA 61.9 EUR
APOSPC302536-10G APOSPC302536-1G APOSPC302536-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Kaava: C₈H₆ClFO₂
Sulamispiste: 43…45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115863
CAS-numero: 177994-49-9