3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302538-1GEA 184 EUR
APOSPC302538-250MG APOSPC302538-1G APOSPC302538-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₉ClFNO
MW: 189,62 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07786699
CAS-numero: 887581-86-4