3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC302551-1GEA 118 EUR
APOSPC302551-1G APOSPC302551-10G APOSPC302551-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660205
CAS-numero: 886499-04-3
UN: 3265
ADR: 8,II