3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Vaara
APOSPC302554-5GEA 662 EUR
APOSPC302554-5G APOSPC302554-10G APOSPC302554-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18783226
CAS-numero: 86256-51-1
UN: 3265
ADR: 8,III