3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC302558-5GEA 636 EUR
APOSPC302558-5G APOSPC302558-1G APOSPC302558-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Kaava: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18398595
CAS-numero: 1261828-76-5
UN: 3261
ADR: 8,III