4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC302566-10GEA 815 EUR
APOSPC302566-10G APOSPC302566-5G APOSPC302566-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289,48 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18393833
CAS-numero: 1261606-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III