5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302621-1GEA 115 EUR
APOSPC302621-1G APOSPC302621-10G APOSPC302621-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06213625
CAS-numero: 148870-38-6