2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302655-5GEA 128 EUR
APOSPC302655-5G APOSPC302655-1G APOSPC302655-10G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,01 g/mol
Sulamispiste: 94…96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660270
CAS-numero: 25922-43-4