2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
APOSPC302661-1GEA 69.8 EUR
APOSPC302661-5G APOSPC302661-1G APOSPC302661-10G
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Kaava: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02258906
CAS-numero: 373603-19-1