3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302679-5GEA 161 EUR
APOSPC302679-5G APOSPC302679-1G APOSPC302679-10G
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile
Kaava: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258716
CAS-numero: 1017779-80-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III