2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302682-10GEA 252 EUR
APOSPC302682-10G APOSPC302682-25G APOSPC302682-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₃F₇O₂
MW: 276,11 g/mol
Sulamispiste: 111…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258669
CAS-numero: 1017777-41-1