2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302688-1GEA 191 EUR
APOSPC302688-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₉H₉F₄N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19687196
CAS-numero: 1323966-36-4
UN: 2735
ADR: 8,III